Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4120,00 zł
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
room temp
SMILES string
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description API for Clinical Studies, ≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP) |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥99% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea-13C,15N2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?