Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3950,00 zł
isotopic purity
≥10 atom % 15N
Quality Segment
assay
≥96% (CP)
form
crystalline powder
mol wt
60.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
General description
Application
- In research related to agriculture as fertilizer to investigate crop uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction”.
- To understand the dynamics of mineral fertilizer and organic-N in soil-plant systems.
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥10 atom % 15N, ≥96% (CP) | description 60 atom % 15N, 99% (CP) | description 5 atom % 15N, 99% (CP) | description 98 atom % 15N, 99% (CP) |
| isotopic purity ≥10 atom % 15N | isotopic purity 60 atom % 15N | isotopic purity 5 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N |
| assay ≥96% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form solid | form - | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea-15N2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?