Przejdź do
490997
Uric acid-1,3-15N2
98 atom % 15N
Synonim(y):
2,6,8-Trihydroxypurine-1,3-15N2, 15N Labeled uric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H415N2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
7220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
InChI key
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
705616490989490962
description
98 atom % 15N
description
≥98 atom %, ≥98% (CP)
description
60 atom % 15N, 99% (CP)
description
5 atom % 15N, 99% (CP)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
≥98 atom %
isotopic purity
60 atom % 15N
isotopic purity
5 atom % 15N
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+2
mass shift
M+7
mass shift
M+2
mass shift
M+2
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)