Merck
490407
Sigma-Aldrich
Chloropentamethyldisilane
97%
Synonim(y):
1-chloro-1,1,2,2,2-pentametylodisilan, Chlorodimetylo(trimetylosililo)silan, Chloropentametylodisilan, Pentametylochlorodisilan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiSi(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.80
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4415 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H15ClSi2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-5H3
Klucz InChI
GJCAUTWJWBFMFU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chloropentametylodisilan może być stosowany jako jeden ze składników do syntezy silyloxyjulolidyny (SiN1) jako źródło rodników sililowych, które mogą być stosowane jako fotoinicjatory do fotopolimeryzacji wolnorodnikowej.[1] Może być również stosowany do wytwarzania 2-pentametylodisilanyloksymetylo)fenylopentametylodisilanu.[2]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silyloxyamines as sources of silyl radicals: ESR spin-trapping, laser flash photolysis investigation, and photopolymerization ability.
Versace DL, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 24(4), 342-350 (2011)
Photoinduced Rearrangement Reaction of 2-(Pentamethyldisilanyloxymethyl) phenylpentamethyldisilane.
Park SK and Gong SY
Bull. Korean Chem. Soc., 31(3), 731-734 (2010)
Silyloxyamines as sources of silyl radicals: ESR spin-trapping, laser flash photolysis investigation, and photopolymerization ability.
Versace DL, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 24(4), 342-350 (2011)
Produkty
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.