Przejdź do
415456
1,2-Dichlorotetramethyldisilane
95%
Synonim(y):
1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-dichlorodisilane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetramethyldisilane, Dichlorotetramethyldisilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
262,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[ClSi(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
224-400-1
MDL number:
262,50 zł
Cena katalogowa350,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(Cl)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2Si2/c1-7(2,5)8(3,4)6/h1-4H3
InChI key
SFAZXBAPWCPIER-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
371904267880365157
description
95%
description
97%
description
96%
description
96%
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
assay
95%
assay
97%
assay
96%
assay
96%
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
bp
139 °C (lit.)
bp
198 °C/734 mmHg (lit.)
bp
96-100 °C/0.1 mmHg (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)