Merck
489522
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonim(y):
13C and 15N Labeled glycine, Aminoacetic acid-13C2,15N, Aminoethanoic acid-13C2,15N
Wybierz wielkość
500 MG
7680,00 zł
1 G
8790,00 zł
7680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
7680,00 zł
1 G
8790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
7680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[15NH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
DHMQDGOQFOQNFH-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna-Sara Claeson et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1104, 67-72 (2018-11-18)
Variability in the levels of GSH and GSSG in plasma is suggested to derive from inadequate pre-processing methods. The aim of this study was to develop a protocol for comparable and reliable measurements of GSH/GSSG. Venous blood from 8 healthy
Eunus S Ali et al.
Molecular cell, 78(6), 1178-1191 (2020-06-03)
The RAS-ERK/MAPK (RAS-extracellular signal-regulated kinase/mitogen-activated protein kinase) pathway integrates growth-promoting signals to stimulate cell growth and proliferation, at least in part, through alterations in metabolic gene expression. However, examples of direct and rapid regulation of the metabolic pathways by the
Curtis W Bacon et al.
Molecular cell, 78(6), 1133-1151 (2020-05-14)
Precise control of the RNA polymerase II (RNA Pol II) cycle, including pausing and pause release, maintains transcriptional homeostasis and organismal functions. Despite previous work to understand individual transcription steps, we reveal a mechanism that integrates RNA Pol II cycle