Merck
487821
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-13C4
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled acetic anhydride
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH313CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
metody
protein expression: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
tw
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
1.122 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13C](=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
WFDIJRYMOXRFFG-JCDJMFQYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Begoña Echeverria et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11460-11467 (2015-10-21)
Methods for the absolute quantification of glycans are needed in glycoproteomics, during development and production of biopharmaceuticals and for the clinical analysis of glycan disease markers. Here we present a strategy for the chemo-enzymatic synthesis of (13)C labeled N-glycan libraries