Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.52
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
242-925-4
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.97 psi ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
technique(s)
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable | technique(s) - |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % D | isotopic purity ≥99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+3 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+2 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?