Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
578,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
mp
101-103 °C, 101-104 °C (lit.)
solubility
soluble 2.5%, clear, colorless (AcOH (MEOH))
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
InChI key
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description antioxidant, ≥99.0% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description ≥95.0% (HPLC) |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| solubility soluble 2.5%, clear, colorless (AcOH (MEOH)) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mp 101-104 °C (lit.), 101-103 °C | mp 101-104 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octyl gallate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1034-01-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?