Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H2[C(CH3)3]2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-815-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
139-141 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(CO)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3
InChI key
HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol also known as 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol that is commonly used as an antioxidant in the preparation of PMA-type bifunctional polymers.
Application
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol can be used as a reactant to synthesize:
- 2,6-di-tert-butyl-4-(dodecylselanylmethyl)phenol and bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) selenide by reacting with dodecaneselenolate and sodium selenide.
- Monomeric antioxidant by reacting with imidazole and N-[4-(chlorocarbonyl)phenyl]maleimide.
- Sulfur-containing butylated hydroxytoluene derivatives by reacting with aryl/alky dithiols.
- 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde by oxidation reaction using stabilized IBX.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description - | description 99% |
| assay 97% | assay - | assay - | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 139-141 °C (lit.) | mp 139-141 °C (lit.) | mp 87-89 °C (lit.), 90-91 °C | mp 50-52 °C (lit.) |
| form solid | form crystals | form powder | form powder |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?