Przejdź do
PHL83080
Ethyl gallate
phyproof® Reference Substance
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2116014
MDL number:
675,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
InChI key
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82592PHL83504PHL83885
Ethyl gallate phyproof® Reference Substance
PHL83080
Ethyl gallate
Methyl gallate phyproof® Reference Substance
PHL82592
Methyl gallate
Griffonilide phyproof® Reference Substance
PHL83504
Griffonilide
Parishin phyproof® Reference Substance
PHL83885
Parishin
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl gallate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)