Przejdź do
48660
Lauryl gallate
antioxidant, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Dodecyl gallate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.44
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-620-6
Beilstein/REAXYS Number:
2701981
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mp
94-97 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
InChI key
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Properties of artificial phospholipid membranes containing lauryl gallate or cholesterol: This study explores how lauryl gallate affects membrane structure, impacting its biological functions (Jurak et al., 2018).
  • Potential of Lauryl Gallate as Stability and Recyclability Improver of Poly (Butylene succinate-co-adipate): Lauryl gallate enhances the stability and recyclability of polyesters, important for sustainable materials (Rossi et al., 2024).
  • Lauryl Gallate Activity and Streptococcus mutans: The study evaluates the antibacterial effects of lauryl gallate against Streptococcus mutans, showing significant biofilm reduction and gene expression impact (Gabe et al., 2020).
  • Dodecyl gallate as a pro-ecological antioxidant for food packing materials: This research investigates the use of lauryl gallate as a green antioxidant, enhancing the age-resistance of food packaging (Masek et al., 2014).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
291811447315PHR3510
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
96%
assay
90%
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
powder
mp
94-97 °C (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
mp
-
mp
94-97 °C (lit.)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lauryl gallate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)