Przejdź do
74540
Nordihydroguaiaretic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, Masoprocol, NDGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-903-0
Beilstein/REAXYS Number:
2056826
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
crystals
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤2% water
mp
184-186 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
InChI key
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Alox12(11684)
General description
Nordihydroguaiaretic acid (NDGA) is used as an antioxidant and potent scavenger of reactive oxygen species (ROS).
Application
Nordihydroguaiaretic acid can be used:
  • In the synthesis of nordihydroguaiaretic acid derivatives with potent HIV inhibition activity.
  • As a starting material in the synthesis of tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid.
Biochem/physiol Actions
Lipoxygenase inhibitor; polyphenol-bearing o-dihydroxy (catechol) structure.
Other Notes
Inhibitor of broad bean lipoxygenase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47997560018300756
description
≥97.0% (HPLC)
description
A cell-permeable antioxidant and a selective lipoxygenase (LOX) inhibitor (IC50 = 200 nM, 30 µM, and 30 µM for 5-LOX, 12-LOX, and 15-LOX, respectively) over cyclooxygenase (IC50 = 100 µM).
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
description
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
184-186 °C (lit.)
mp
-
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
mp
223-225 °C (lit.)
form
crystals
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
impurities
≤2% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Gene Information
mouse ... Alox12(11684)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nordihydroguaiaretic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)