Merck
486191
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid-2,3-13C2 sodium salt, 2-Oxopropanoic acid-2,3-13C2 sodium salt, 13C Labeled sodium pyruvate, Pyruvic acid-2,3-13C2 sodium salt
Wybierz wielkość
500 MG
6700,00 zł
6700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
6700,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313COCO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
6700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3][13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Klucz InChI
DAEPDZWVDSPTHF-AWQJXPNKSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.