Przejdź do
348791
Titanium
foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141746
EC Number:
231-142-3
MDL number:
eCl@ss:
38180101
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.7% trace metals basis
form
foil
autoignition temp.
860 °F
reaction suitability
core: titanium
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.127 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Titanium based foils can be used in the anodization process for the fabrication of titanium nanotubes (TNTs) which can further be used in solar cells and other sensor based applications.
Preparation Note
150 × 150 mm (approximately 13 g)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IRMM531BGF24976525GF04546885
Titanium IRMM®, certified reference material, 0.5 mm foil
IRMM531B
Titanium
Titanium rod, 200mm, diameter 25mm, annealed, 99.6+%
GF24976525
Titanium
Titanium foil, thickness 0.002 mm, size 25 × 25 mm, high purity 99.99+%
GF04546885
Titanium
description
foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis
description
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm foil
description
rod, 200mm, diameter 25mm, annealed, 99.6+%
description
foil, thickness 0.002 mm, size 25 × 25 mm, high purity 99.99+%
form
foil
form
-
form
rod
form
foil
assay
99.7% trace metals basis
assay
-
assay
99.60%
assay
±99.99%, ≥99.99%
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)