Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł 787,50 zł |
Informacje o tej pozycji
787,50 zł
Cena katalogowa1050,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
foil
autoignition temp.
860 °F
composition
Ti
reaction suitability
core: titanium
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.127 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.98% trace metals basis | assay 99.7% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) |
| mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) |
| density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?