Merck
484695
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
Wybierz wielkość
5 G
210,00 zł
210,00 zł
Cena katalogowa420,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
210,00 zł
Cena katalogowa420,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.554 (lit.)
bp
60-80 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)