Merck
494011
Sigma-Aldrich
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
98%
Synonim(y):
(p-bromofenylo)etynylo)trimetylosilan, 1-(p-bromofenylo)-2-trimetylosililoacetylen, 1-bromo-4-(2-trimetylosililoetynylo)benzen, 1-bromo-4-(trimetylosililoetynylo)benzen, 1-bromo-4-[2-(trimetylosililo)etynylo]benzen, 2-(p-bromofenylo)-1-trimetylosililoacetylen, Bromek 4-(trimetyloetynylo)fenylu, [(4-bromofenylo)etynylo]trimetylosilan, [1-(4-bromofenylo)-2-trimetylosililo]acetylen, [2-(4-bromofenylo)etynylo]trimetylosilan
Wybierz wielkość
5 G
263,20 zł
25 G
864,00 zł
263,20 zł
Cena katalogowa376,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
263,20 zł
25 G
864,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
263,20 zł
Cena katalogowa376,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
61-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(4-bromofenyloetynylo)trimetylosilan może być syntetyzowany w katalizowanej palladem reakcji pomiędzy 4-bromo-1-jodobenzenem i trimetylosililoacetylenem.[1] Ulega on sprzęganiu Buchwalda-Hartwiga z para-podstawionymi difenyloaminami.[2]
Zastosowanie
(4-bromofenyloetynylo)trimetylosilan może być stosowany do syntezy:
  • 1-bromo-4-etynylobenzen[1]
  • 4-(4-bromophenyl)-3-butyn-2-one[3]
  • 4-etynylo-4′-tert-butylo-bifenyl[4]
  • 1,4-bis[2-(4-bromofenylo)etynylo]-2,5-diheksylobenzen[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tunable, strongly-donating perylene photosensitizers for dye-sensitized solar cells.
Mathew S and Imahori H.
Journal of Materials Chemistry, 21(20), 7166-7174 (2011)
Experimental and computational probes of the space in a self-assembled capsule.
Ajami D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(24), 8934-8936 (2006)
Synthesis and Solid-State Investigations of Oligo-Phenylene-Ethynylene Structures with Halide End-Groups.
Jenny NM, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(14), 2738-2747 (2012)
Probing surface-adlayer conjugation on organic-modified Si (111) surfaces with microscopy, scattering, spectroscopy, and density functional theory.
Kellar JA, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(7), 2919-2927 (2009)
Enantioselective synthesis of both enantiomers of various propargylic alcohols by use of two oxidoreductases.
Schubert T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(22), 4181-4187 (2001)
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Chapel Hill, NC
    • Reviews 3
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Oddly specific, very useful
    I am just happy that they even had this compound. Good time saver.