Merck
513148
Sigma-Aldrich
(6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
99%
Synonim(y):
1-bromo-6-[(tert-butylodimetylosililo)oksy]heksan, Eter 6-bromoheksylotert-butylodimetylosililowy, [(6-bromoheksylo)oksy](1,1-dimetyloetylo)dimetylosilan
Wybierz wielkość
5 ML
329,70 zł
25 ML
1365,00 zł
329,70 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
329,70 zł
25 ML
1365,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)6Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
329,70 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
InChI
1S/C12H27BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-9-7-6-8-10-13/h6-11H2,1-5H3
Klucz InChI
PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Steven McElfresh et al.
Journal of economic entomology, 102(2), 574-584 (2009-05-20)
Marmara gulosa Guillén & Davis (Lepidoptera: Gracillariidae) is a sporadic pest of citrus and a number of other crops in southern and central California. Coupled gas chromatographic-electroantennogram detection analyses of headspace volatiles collected by solid phase microextraction from virgin female
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine-4-ester: A pivotal synthon for building tethered bipyridine ligands.
Havas F, et al.
Tetrahedron, 65(36), 7673-7686 (2009)