Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡CC6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
refractive index
n
bp
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
InChI key
RVDOYUFNRDGYGU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromo-2-ethynylbenzene (BEB) is a haloalkyne. It undergoes Sonogashira coupling with methyl 2-iodobenzoate to form bromo tolane derivative.
Application
1-Bromo-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 1-(2-bromophenyl)-2-(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)ethanone.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?