Merck
603511
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
Etynylo-13C2-trimetylosilan
Wybierz wielkość
100 MG
4140,00 zł
1 G
10 990,00 zł
4140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
4140,00 zł
1 G
10 990,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3Si13C≡13CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
4140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
bp
53 °C
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1+1,5+1
Klucz InChI
CWMFRHBXRUITQE-AEGZSVGQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-29.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-34 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)