Merck
484199
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl(fluorene)iron(II) hexafluorophosphate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15F6FeP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
mp
163 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[CH]2[C]3C=CC=C[C]3[C]4C=CC=C[C]24
InChI
1S/C13H9.C5H5.F6P.Fe/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h1-9H;1-5H;;/q;;-1;+1
Klucz InChI
OMTIHTHOHAUYEQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Catalytic photoinitiator for radical and cationic photochemical polymerization
Reactant for:
  • Solid-state synthesis of carbon nanostructures
  • Synthesis of fulvalene-bridged bimetallic compounds based on Pauson-Khand chemistry
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)