10812846001
Roche
Tris hydrochloride
>99% (titration), pH 7.0-9.0, suitable for FISH
Synonim(y):
Trizma® hydrochloride, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (titration)
Postać
solid
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
FISH: suitable
pH
7.0-9.0
przydatny zakres pH
7.0-9.0
pKa (25°C)
8.1
absorpcja
<0.02 at 300 nm at 100 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Jakość
Heavy metals: <1 ppm Pb and Fe
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1