Merck
481777
Sigma-Aldrich
Hexafluorotitanic acid solution
60 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dihydrogen hexafluorotitanate(2−) , Fluorotitanic acid, Hexafluorotitanic acid, Hexafluorotitanic acid (H2 TiF6 )
Wybierz wielkość
500 G
214,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
214,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2TiF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
stężenie
60 wt. % in H2O
gęstość
1.675 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
F.F.F[Ti](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Ti/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
PFSXARRIPPWGNC-UHFFFAOYSA-J
Opakowanie
Packaged in poly bottles
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
"Deposition of high dielectric barium-doped titanium silicon oxide films on silicon using hexafluorotitanic acid and barium nitrate.
Lee MK, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 7(11), B42-B44 (2004)
Characterization of Titanium Oxide Films Prepared by Liquid Phase Deposition Using Hexafluorotitanic Acid
Lee MK and Lei BH
Jpn J. App. Phys., Part I, 39(2), 103-103 null