Przejdź do
403040
Tannic acid
ACS reagent grade, powder or solid
Tannic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Gallotannin, Tannin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H52O46
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1701.20
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
215-753-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8186396
Form:
powder or solid
Grade:
ACS reagent
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tannic acid, ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder or solid
autoignition temp.
980 °F
impurities
≤0.003% Lead
ign. residue
≤0.5%
loss
≤12.0% loss on drying, 105°C
mp
218 °C (lit.)
cation traces
Zn: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.003%
functional group
ester, ether
SMILES string
Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)Oc2cc(cc(O)c2O)C(=O)OC[C@H]3O[C@@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)c4)[C@H](OC(=O)c6cc(O)c(O)c(OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7)c6)[C@@H](OC(=O)c8cc(O)c(O)c(OC(=O)c9cc(O)c(O)c(O)c9)c8)[C@@H]3OC(=O)c%10cc(O)c(O)c(OC(=O)c%11cc(O)c(O)c(O)c%11)c%10
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2/t52-,63-,64+,65-,76+/m1/s1
InChI key
LRBQNJMCXXYXIU-PPKXGCFTSA-N
General description
Tannic acid (TA) is a natural, non-toxic organic acid with corrosion inhibitive property for metals and alloys. A chemiluminescence (CL) system of KIO4 (potassium periodate)–H2O2 (hydrogen peroxide)–Tween40 has been employed in the detection of tannic acid in industrial wastewater.[1] Tannic acid hydrolyzes to form mainly glucose and gallic acid. Its astringent property is due to the presence of polyphenolic groups.
Application
Tannic acid may be used in the following processes:
  • Synthesis of ferric tannate complexes by reacting with metallic iron.
  • As a protein deproteinizing agent in genomic and plasmid DNAs preparation.
  • As a reductant in the synthesis of metal nano particles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.00773PHR3781T0200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, reference material
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or solid
form
powder, solid
form
-
form
-
cation traces
Zn: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0003%, heavy metals (as Pb): ≤0.004%
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.003% Lead
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
218 °C (lit.)
mp
-
mp
218 °C (lit.)
mp
218 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tannic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
390.2 °F
flash_point_c
199 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the best storage conditions for a tannic acid solution in water, and how long can it be stored in solution form?
    1 answer
    1. Tannic acid in solution is relatively stable. Stability studies have not been performed on the prepared solution and there is no recommended shelf life. However, commercially available tannic acid solutions can be found that, while packaged in opaque or amber bottles, have no expiration date. Based on the Safety Data Sheet, this material is not especially sensitive to light, air, or humidity.
      This product is not assigned an expiration or retest date. A one year warranty is supplied from the date of shipment. For more information please access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  4. What is the best way to prepare a solution of Product 403040, Tannic acid?
    1 answer
    1. Product 403040 Tannic acid, is soluble in water (250 mg/ml), 100% ethanol, acetone, and warm glycerol. It is insoluble in chloroform.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review