Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2(TiF6)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.05
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
240-969-9
MDL number:
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
composition
K₂TiF₆
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: titanium
SMILES string
[K+].[K+].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ti/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
RXCBCUJUGULOGC-UHFFFAOYSA-H
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99.99% trace metals basis | description 60 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis | description - |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability core: sodium, reagent type: catalyst |
| composition K₂TiF₆ | composition - | composition - | composition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?