Merck
457183
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorostannate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Diammonium hexafluorostannate, Diammonium tin hexafluoride
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2SnF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tin
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].F[Sn--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Sn/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
UWWCEQYTGCAXHS-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zeng Chen et al.
Nanoscale research letters, 11(1), 295-295 (2016-06-15)
SnO2 nanosheet-structured films were prepared on a fluorine-doped tin oxide (FTO) substrate using ZnO nanosheet as template. The as-prepared SnO2 nanosheets contained plenty of nano-voids and were generally vertical to the substrate. TiO2 nanoparticles were homogeneously deposited into the intervals