Próba
96%
bp
110-112 °C/30 mmHg (lit.)
mp
25 °C (lit.)
gęstość
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
NCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
Klucz InChI
XRNVSPDQTPVECU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used to synthesize the following 4-biphenylmethylamine derivatives:[4]
- (4′-fluoro-4-biphenyl)methylamine
- (4′-methoxy-4-biphenyl)methylamine
- (2′-methoxy-4-biphenyl)methylamine
- (3′-cyano-4-biphenyl)methylamine
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?