Merck
205214
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzylamine hydrochloride
98%
Wybierz wielkość
5 G
628,00 zł
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
628,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.51
Beilstein:
3693458
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
274-276 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
Cl[H].NCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
Klucz InChI
BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 4-bromobenzyloaminy został użyty do zbadania charakterystyki modyfikacji C-końcowej poliaminy w obecności proteazy i aminy[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Toshiyuki Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(10), 1838-1843 (2007-10-06)
We recently reported that C-terminal polyamine modification occurs when proteins are digested with trypsin in the presence of polyamine [Biochem. Biophys. Res. Commun., 356, 159-162 (2007)]. In the present study, the characteristics of this C-terminal modification in the presence of