Merck
C27204
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzylamine
95%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
Beilstein:
907186
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.562 (lit.)
tw
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
Klucz InChI
KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter