Merck
478997
Sigma-Aldrich
Methyl 3-isocyanatobenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
OCNC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
35-38 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-3-2-4-8(5-7)10-6-11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-izocyjanianobenzoesan metylu, znany również jako izocyjanian 3-(metoksykarbonylo)fenylu, jest izocyjanianem arylowym.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)