For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
662631
Poly(styrene-alt-maleic acid) sodium salt solution
13 wt. % in H2O
Synonim(y):
Maleic anhydride-styrene copolymer sodium salt, Styrene-maleic anhydride polymer sodium salt
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mw 350,000
Poziom jakości
stężenie
13 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.362
gęstość
1.070 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)\C=C\C(O)=O.[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H2O3/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3/h2-7H,1H2;1-2H
Klucz InChI
WOLATMHLPFJRGC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?