Merck
487643
Sigma-Aldrich
Sodium isovalerate-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
3-Methylbutyric acid-1-13C sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH213CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
224-226 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].CC(C)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na/c1-4(2)3-5(6)7;/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i5+1;
Klucz InChI
JJZAWYXASMCCLB-LJJZSEGWSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3