Merck
47724
Sigma-Aldrich
N-Formylglycine methyl ester
≥97.0%
About This Item
Wzór liniowy:
HCONHCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.10
Beilstein:
1098883
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
90 °C/0.2 mmHg (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)CNC=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)