Przejdź do
651990
4-Chlorophenethyl bromide
97%
Synonim(y):
1-Chloro-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Chloro-1-(2-bromoethyl)benzene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
904,00 zł
678,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.51
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
678,00 zł
Cena katalogowa904,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5715 (lit.)
bp
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, chloro
SMILES string
Clc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChI key
YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
655058760048653810
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
density
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.306 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.5715 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.550
bp
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
100-101 °C/9 mmHg
functional group
bromo, chloro
functional group
bromo, chloro
functional group
bromo, chloro
functional group
bromo
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)