Merck
280933
Sigma-Aldrich
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
95%
Synonim(y):
(Formylmethylene)triphenylphosphorane
Wybierz wielkość
5 G
313,00 zł
25 G
964,00 zł
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
313,00 zł
25 G
964,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCOCH=P(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.32
Beilstein:
523797
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
185-188 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phosphine
ciąg SMILES
[H]C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
Klucz InChI
CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wittig reagent for the conversion of aldehydes and ketones to two-carbon homologated, α,β-unsaturated carbonyl compounds.[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Wang et al.
Organic letters, 9(18), 3703-3706 (2007-08-19)
The first total synthesis of (-)-aplysiallene has been completed in 16 steps and features a key sequential Mukaiyama aerobic oxidative cyclization to prepare the fused bis-THF core. The original stereochemical assignment has been revised as shown.
Tohru Nagamitsu et al.
The Journal of organic chemistry, 72(8), 2744-2756 (2007-03-16)
The total synthesis of borrelidin has been achieved. The best feature of our synthetic route is macrocyclization at C11-C12 for the construction of an 18-membered ring after esterification between two segments. A detailed examination of the macrocyclization led us to