Kluczowe dokumenty
47637
Fmoc-Trp-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-L-tryptophan
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −29±1°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
182-185 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1
Klucz InChI
MGHMWKZOLAAOTD-DEOSSOPVSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?