Merck
47631
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(StBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-S-tert-butylthio-L-cysteine
Wybierz wielkość
1 G
325,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
325,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.57
Beilstein:
5157922
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −83±2°, c = 1% in ethyl acetate
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
73-77 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)SSC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S2/c1-22(2,3)29-28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Klucz InChI
ZDUMTHLUTJOUML-IBGZPJMESA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1