8.52417
Fmoc-Cys(Dpm)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Cys(Dpm)-OH, N-α-Fmoc-S-diphenylmethyl-L-cysteine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
thiol
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C31H27NO4S/c33-30(34)28(20-37-29(21-11-3-1-4-12-21)22-13-5-2-6-14-22)32-31(35)36-19-27-25-17-9-7-15-23(25)24-16-8-10-18-26(24)27/h1-18,27-29H,19-20H2,(H,32,35)(H,33,34)/t28-/m0/s1
Klucz InChI
IVPLDYIPIHKRET-NDEPHWFRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] H. Hibino, et al. (2014) J. Pept. Sci., 20, 30.
[2] M. Góngora-Benítez, et al. (2012) Org.Lett., 14, 5472.
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Protokoły
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
Pokonaj wyzwania związane z syntezą i tworzeniem wiązań dwusiarczkowych dzięki protokołom syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc z cysteiną i metioniną.