Merck
15375
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(StBu)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-S-tert-butylmercapto-L-cysteine
Wybierz wielkość
5 G
635,00 zł
635,00 zł
Cena katalogowa1270,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
635,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSSCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.45
Beilstein:
1982924
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
635,00 zł
Cena katalogowa1270,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
117-119 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4S2/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)7-18-19-12(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
PPQRALRLGBAWHD-QMMMGPOBSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)