Przejdź do
8.52031
Fmoc-Cys(Mmt)-OH
≥99% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Cys(Mmt)-OH, N-α-Fmoc-S-p-methoxytrityl-L-cysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
297,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
3862,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H33NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
615.74
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
297,75 zł
Cena katalogowa397,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Cys(Mmt)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥99% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S(C[C@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccc(cc3)OC)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H33NO5S/c1-43-29-22-20-28(21-23-29)38(26-12-4-2-5-13-26,27-14-6-3-7-15-27)45-25-35(36(40)41)39-37(42)44-24-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35H,24-25H2,1H3,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChI key
LOBUWFUSGOYXQX-DHUJRADRSA-N
General description
Blok budulcowy dla Fmoc SPPS, który umożliwia selektywną deprotekcję grupy cysteinylotiolowej na fazie stałej. Grupa Mmt może być usunięta z fazy stałej za pomocą 1% TFA w DCM zawierającym 5% TIS [1,2,3,4]. Odnośnik 4 opisuje nowatorską metodę tworzenia wiązania disiarczkowego na żywicy, która wykorzystuje Cys(Mmt) w połączeniu z Cys(tBuS).
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Referencje literaturowe
[1] K. Barlos, et al. in ′Peptides 1992, Proc. 22nd European Peptide Symposium′, C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 283.
[2] C. Kellenberger, et al. (1995) Pept. Res., 8, 321.
[3] K. Barlos, et al. (1996) Int. J. Peptide Protein Res., 47, 148.
[4] A. K. Galande, et al. (2005) J. Comb. Chem., 7, 174.
Application
  • Zoptymalizowany, skalowalny, w pełni zautomatyzowany proces przygotowania eptifibatydu w fazie stałej wspomagany mikrofalami, gotowy do cGMP: Szczegółowo opisuje zastosowanie Fmoc-Cys(Mmt)-OH w syntezie eptyfibatydu, podkreślając jego rolę w procesie gotowym do cGMP (Sabatino et al., 2020).
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 99 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 99 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1061
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)