Merck
47437
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Tic-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(R)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.44
Beilstein:
7499344
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −25.0±2°, c = 0.6% in methanol
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/t23-/m1/s1
Klucz InChI
LIRBCUNCXDZOOU-HSZRJFAPSA-N
Inne uwagi
FMOC-D-Tic is employed e.g. for the solid-phase synthesis of Bradykinin antagonists
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
C Thurieau et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(10), 2095-2101 (1996-05-10)
We report here on the synthesis and pharmacological properties of a new series of small linear and cyclic peptides derived from the five C-terminal amino acid residues of second-generation bradykinin receptor antagonists. Variations of the two first residues of the
V S Goodfellow et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(7), 1472-1484 (1996-03-29)
We report a systematic probing of the structural requirements of the bradykinin (BK) type 2 (B(2)) receptor for antagonist activity by incorporating N-alkyl-amino acid residues at positions 7 and 8 of a potent antagonist sequence. Compound 1 (D-Arg(0)-Arg(1)-Pro(2)-Hyp(3)-Gly(4)-Thi(5)-Ser(6)-D-Tic(7)-N-Chg (8)-Arg(9), CP-0597)(1,2)