Merck
474088
Sigma-Aldrich
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononyl)oxirane
96%
Synonim(y):
1,2-Epoxy-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,, 11-heptadecafluoroundecane, 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononyl)oxirane, 3-Perfluorooctyl-1,2-epoxypropane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H5F17O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.32 (lit.)
tw
87 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.712 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C11H5F17O/c12-4(13,1-3-2-29-3)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h3H,1-2H2
Klucz InChI
HMXSIEIEXLGIET-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves