Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
Informacje o tej pozycji
359,00 zł
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n
bp
85-86 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, fluoro
SMILES string
FCC1CO1
InChI
1S/C3H5FO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
OIFAHDAXIUURLN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 95% | description 95% | description 97% |
| assay 98% | assay 95% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.067 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.090 g/mL at 25 °C | density 1.167 g/mL at 25 °C | density 0.812 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| bp 85-86 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 50-51 °C (lit.) |
| functional group ether, fluoro | functional group ether, iodo | functional group ether, hydroxyl | functional group - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?