Przejdź do
474150
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8F4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.12
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
243-431-1
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
bp
50 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C6H8F4O2/c7-5(8)6(9,10)3-11-1-4-2-12-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)