Merck
90885
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanethiol
97%
Synonim(y):
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanethiol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl mercaptan
Wybierz wielkość
1 G
552,00 zł
5 G
1900,00 zł
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
552,00 zł
5 G
1900,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)5CH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥96.5% (GC)
97%
Formularz
liquid
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCS
InChI
1S/C8H5F13S/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
Klucz InChI
GTPHVVCYEWPQFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanethiol is a fluorinated alkanethiol, which is also known as 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol.
Zastosowanie
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanethiol is used to differentiate the effect on the work function and surface wetting for silver. Additionally, it can be used as a starting material to synthesize F-alkyl aroxysulfonyl carbamates and thiocarbamates.[1] [2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of F-alkyl N-sulfonyl carbamates and thiocarbamates
M Beji
Journal of Fluorine Chemistry, 99, 17-24 (1999)
Concomitant tuning of metal work function and wetting property with mixed self-assembled monolayers
CY Chen
Organic Electronics, 12, 148-153 (2011)
Guangyu Rong et al.
Science advances, 6(33), eaaz1774-eaaz1774 (2020-08-28)
Cytosolic delivery of peptides remains a challenging task owing to their susceptibility to enzymatic degradation and the existence of multiple intracellular barriers. Here, we report a new strategy to address these issues by decoration of a fluorous tag on the
Yong Jin Jeong et al.
ACS nano, 12(8), 7701-7709 (2018-07-20)
Photoresponsive transistor memories that can be erased using light-only bias are of significant interest owing to their convenient elimination of stored data for information delivery. Herein, we suggest a strategy to improve light-erasable organic transistor memories, which enables fast "photoinduced