Merck
370525
Sigma-Aldrich
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane
96%
Synonim(y):
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iododecane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decyl iodide
Wybierz wielkość
25 G
535,00 zł
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
535,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)7CH2CH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.02
Beilstein:
1894667
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
mp
54-58 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C10H4F17I/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2
Klucz InChI
XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodekan został zidentyfikowany jako trwałe zanieczyszczenie organiczne (POP) i został wymieniony jako substancja chemiczna o dużej objętości produkcyjnej (HPVC).
Zastosowanie
1-jodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodekan może być stosowany do otrzymywania 2,2′-bipirydyn zawierających fluorowane grupy alkilowe.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fluorous modification of 2, 2'-bipyridine.
Bennett BL, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 127(1), 140-145 (2006)