Merck
47318
Sigma-Aldrich
p-Fluoro-D-phenylalanine
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
4-Fluoro-D-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.18
Beilstein:
2416149
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +23±2°, c = 1% in H2O
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1 (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~245 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
XWHHYOYVRVGJJY-MRVPVSSYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)