Przejdź do
B4007
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
96%
Synonim(y):
Pyromellitic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
519,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H2(CO2H)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-879-5
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
powder
mp
281-284.5 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(C(O)=O)c(cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid is extensively used as a ligand in the synthesis of a wide range of metal-organic frameworks (MOFs) and coordination polymers. It can also be used to prepare supramolecular hydrogels by synthesizing gelators reacting 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid with 4-hydroxy pyridine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1909T33006268402
description
96%
description
96%
description
96%
description
≥96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
≥96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
281-284.5 °C (lit.)
mp
157-160 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
mp
117-120 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
-
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
thioether
functional group
carboxylic acid
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
617.0 °F
flash_point_c
325 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?