Merck
72850
2,4-Dihydroxybenzophenone
analytical standard
Synonim(y):
DHB
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1311566
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
144.5-147 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dihydroxybenzophenone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)